Documenti fondamentali
WHA10463112
Filtri da siringa certificati per HPLC Whatman® Spartan®
Spartan 13 mm syringe filter, regenerated cellulose, 0.45 μm, 500/pk
Sinonimo/i:
Z671258, disposable syringe filters
Scegli un formato
500 EA
1.016,97 €
1.016,97 €
Prezzo di listino1.090,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
1.016,97 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
1.016,97 €
Prezzo di listino1.090,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463112
Whatman Article No. 28415813 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
inlet fitting LLF
male Luer outlet
outlet fitting Standard male Luer
Compatibilità
suitable for (filtration of organic and aqueouse solutions in HPLC)
Descrizione generale
I filtri per siringhe SPARTAN assicurano risultati riproducibili della filtrazione di soluzioni organiche e acquose nell′HPLC. Per quanto concerne la coerenza tra lotti, la linea di filtri SPARTAN è testata e certificata per garantire l′assenza di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d′onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
Applicazioni
  • Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili
  • Purificazione di soluzioni acquose e organiche
  • Filtrazione di soluzioni proteiche
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche
  • Unità filtrante pronta all′uso con membrana idrofila a basso legame proteico prodotta con cellulosa rigenerata
  • Eccellente resistenza chimica contro i solventi acquosi e organici per HPLC di tipo standard
  • I filtri per siringhe SPARTAN sono testati e certificati per garantire l′assenza di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d′onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
  • Diametro di 13 mm con Mini-Tip
  • Diametro di 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μl
Vantaggi
  • Versatile: possibilità di impiego per qualsiasi applicazione che richiede una membrana idrofila, a basso legame proteico e chimicamente resistente
  • Qualità e coerenza tra i lotti documentate con risultati riproducibili
  • Diametro di 13 mm con uscita Mini-Tip ideale per la filtrazione in bottiglie per campioni molto piccole
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Spartan is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)