Documenti fondamentali
WHA10444830
Whatman® multiple vacuum filtration device
6-place, AS600/3, stainless steel, capacity 500 mL, 47/50, support screen
Sinonimo/i:
Z751014
Scegli un formato
1 PKG
7.410,00 €
7.410,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
7.410,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
7.410,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
stainless steel housing
Caratteristiche
47/50, support screen
Confezionamento
pk of 1
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10444830
Whatman Article No. 28415597 (US reference)
Capacità
500 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • The stainless steel manifold is fitted for three or six filtration units.
  • The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
  • Suitable only for vacuum operation. *If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
  • Applications includes: Microbiology quality control, residue analyses, serial filtration carried out rapidly and easily with a common drainage outlet.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)