Documenti fondamentali
WHA10400214
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z696994, cellulose membrane, membrane filter
Scegli un formato
1 PKG
252,00 €
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
252,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
5 μm
Diametro:
50 mm
Confezionamento:
pack of 100 ea
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 5 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10400214
Whatman Article No. 28414936 (US reference)
Diametro
50 mm
Dimensione pori
5 μm
Caratteristiche e vantaggi
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the