Documenti fondamentali
WHA10380405
Whatman® quadrant folded cellulose fiber filter papers
Grade 1 FF, diam. (125 mm), pack of 500 ea
Scegli un formato
500 EA
74,10 €
74,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
74,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
74,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose
Caratteristiche
Grade 1 FF
Nominal Ash Content: 0.007%
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Diametro
(125 mm)
Spessore
(215 μm)
Descrizione generale
Quadrant folded filter paper saves the user valuable time and provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
  • Quadrant folded filter paper saves the user valuable time.
  • Quadrant folded filter paper provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
Caratteristiche e vantaggi
  • Quadrant folded filter paper saves the user valuable time.
  • Quadrant folded filter paper provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)