Documenti fondamentali
W6551
Sodium bicarbonate-13C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
Sinonimo/i:
Sodium hydrogencarbonate-13C
About This Item
Formula condensata:
NaH13CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
Grado
cGMP
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)