W510807
Acido 4-idrossibenzoico
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
213-217 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1