W509876
cis-3-Hexenyl salicylate
≥97%
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥97%
può contenere
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. eboll.
271 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
balsam; green
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3-
IEPWIPZLLIOZLU-ARJAWSKDSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter