W508306
Tricarballylic acid
≥99%
Sinonimo/i:
1,2,3-Propanetricarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
156-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)