Documenti fondamentali
W507105
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
mixture of isomers, 97%
Sinonimo/i:
2-Decalol
About This Item
Formula condensata:
C10H17OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
773927
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Per informazioni sul prodotto W507105, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
109 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral
Stringa SMILE
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Decahydro-2-naphthol is mainly used in fragrance products.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Safety testing of fragrances: problems and implications.
Opdyke DL.
Clinical Toxicology, 10(1), 61-77 (1977)
Essential Oils and Related Products.
Guenther E, et al.
Analytical Chemistry, 37(5), 46-66 (1965)