Key Documents
W502804
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Beilstein:
107913
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Tensione di vapore
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
851 °F
Limite di esplosione
14.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
240 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)