Documenti fondamentali
W457533
Sigma-Aldrich
Diisoamyl disulfide
≥98%
Sinonimo/i:
3-methyl-1-(3-methylbutyldisulfanyl)butane
Scegli un formato
W457533-SAMPLE
50,30 €
100 G
271,00 €
1 KG
1.020,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W457533-SAMPLE
50,30 €
100 G
271,00 €
1 KG
1.020,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.41
Numero FEMA:
4575
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
onion; sweet
Stringa SMILE
S(SCCC(C)C)CCC(C)C
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)