W414522
Isoambrettolide
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Hexadec-9-en-1,16 lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
Stringa SMILE
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Navigate halal certification, food & beverage compliance, and global standards (BPJPH, SMIIC, JAKIM) with our halal products.