Documenti fondamentali
W405702
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2,4-nonanedione
≥97%, FG
Scegli un formato
W405702-SAMPLE-K
48,50 €
25 G
93,80 €
100 G
282,00 €
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W405702-SAMPLE-K
48,50 €
25 G
93,80 €
100 G
282,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
4057
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
07.184
NACRES:
NA.21
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green; vegetable
Stringa SMILE
O=C(C(C)C(=O)C)CCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3
BGVBGAIWXAXBLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)