W355909
γ-Terpinene
≥95%, FG
Sinonimo/i:
1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. eboll.
182 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; citrus
Stringa SMILE
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
124.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.6 °C - closed cup