Documenti fondamentali
W346705
Sigma-Aldrich
cis-3-Octen-1-ol
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero FEMA:
3467
Numero CE:
N° CoE:
10296
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.094
Saggio
≥95%
contiene
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Stringa SMILE
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)