Documenti fondamentali
W344818
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl disulfide
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Cyclohexyl disulfide
About This Item
Formula condensata:
(C6H11S-)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.43
Numero FEMA:
3448
Numero CE:
N° CoE:
2320
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.028
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
162-163 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
onion; alliaceous
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)SSC2CCCCC2
InChI
1S/C12H22S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
ODHAQPXNQDBHSH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)