Documenti
W343218
Sigma-Aldrich
Isobutyl trans-2-butenoate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Methylpropyl (E)-but-2-enoate, Isobutyl (E)-2-butenoate, Isobutyl crotonate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero FEMA:
3432
N° CoE:
10706
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.273
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
171 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; rum
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup