Documenti fondamentali
W339601
Sigma-Aldrich
Furfuryl octanoate
≥98%
Sinonimo/i:
Furfuryl caprylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.30
Numero FEMA:
3396
Numero CE:
N° CoE:
10645
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.067
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
139 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OCc1ccco1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)