Documenti
W335620
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero FEMA:
3356
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.014
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. eboll.
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
Stringa SMILE
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suggested uses are in curry, nut, tomato, tropical, caramel and dairy flavors. In fragrance applications, this compound delivers apricot, butter, grape, passion fruit, plum, tea green and tobacco notes.
Altre note
Natural occurrence: Butter, milk, chicken fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Raw Material Bulletin
Perfumer & Flavorist, 39(3), 19-19 (2014)