Key Documents
W304905
Sigma-Aldrich
Terpinyl butyrate, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.34
Numero FEMA:
3049
Numero CE:
N° CoE:
278
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.052
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]20/D −9.0°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.4650 (lit.)
P. eboll.
244 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; balsamic
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-6-13(15)16-14(3,4)12-9-7-11(2)8-10-12/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
LWKWNIYBQLKBMQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)