Documenti
W302475
Sigma-Aldrich
Sodium acetate
anhydrous, natural (US), ≥99%, FG
Sinonimo/i:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.03
Numero FEMA:
3024
Beilstein:
3595639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero E:
E 262(i)
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
pKa 
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1