Documenti fondamentali
W296228
Sigma-Aldrich
(−)-Isopulegol
FCC, ≥95%
Sinonimo/i:
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero FEMA:
2962
Beilstein:
1906573
Numero CE:
N° CoE:
2033
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.067
Conformità normativa
FCC
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]22/D −7 to 0°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
David Olagnier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6075-6078 (2007-10-02)
Pure natural monoterpenes were evaluated in vitro for their antiplasmodial activities against Plasmodium falciparum. Chemically modified terpenes were also tested to see whether the introduction of an alkyne, a cyclopropane, a diene, or a cyclopentenone moiety had an influence on