Documenti
W280320
Sigma-Aldrich
3-Octanone
natural (US), ≥97%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero FEMA:
2803
Beilstein:
1700021
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Numero Flavis:
7.062
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
167-168 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
butter; herbaceous; spicy
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup