Documenti fondamentali
W279617
Sigma-Aldrich
γ-Octalactone
greener alternative
natural, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
γ-Octanoic lactone, 4-Hydroxy octanoic acid, Octano-1,4-lactone
Scegli un formato
W279617-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
159,00 €
1 KG
2.500,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W279617-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
159,00 €
1 KG
2.500,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero FEMA:
2796
Numero CE:
N° CoE:
2274c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.022
NACRES:
NA.21
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
234 °C (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
coconut; creamy; peach; sweet
Stringa SMILE
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
γ--Octalactone is one of the flavor constituents of peaches[1], oranges[2] and sweet fortified wines.[3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Applicazioni
  • Effect of osmotic dehydration combined with vacuum freeze-drying treatment on characteristic aroma components of peach slices.: This study explores the impact of combined osmotic dehydration and vacuum freeze-drying on the aroma components of peach slices. γ-Octalactone was identified as a key compound contributing to the enhanced aroma profile, providing insights into improving the sensory qualities of dehydrated fruits (Wang et al., 2024).
  • The Application of Synthetic Flavors in Zebrafish (Danio rerio) Rearing with Emphasis on Attractive Ones: Effects on Fish Development, Welfare, and Appetite.: This research investigates the use of synthetic flavors, including γ-Octalactone, in zebrafish rearing. The study found that γ-Octalactone significantly improved fish development, welfare, and appetite, highlighting its potential in aquaculture applications (Conti et al., 2023).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Volatile components of peach.
Jennings WG & Sevenants MR.
Journal of Food Science, 29(6), 796-801 (1964)
Identification of aroma active compounds in orange essence oil using gas chromatography?olfactometry and gas chromatography?mass spectrometry.
Hognadottir A & Rouseff RL.
Journal of Chromatography A, 998(1), 201-211 (2003)
I Cutzach et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(7), 2837-2846 (1999-12-20)
Sweet fortified wines, traditionally aged under strong oxidation conditions, have a characteristic aroma. An experimental laboratory study investigated the aging of red and white sweet fortified wines under various conditions. The formation of various molecules, previously identified as characteristic of