Documenti fondamentali
W263818
Sigma-Aldrich
Linalyl benzoate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.36
Numero FEMA:
2638
Numero CE:
N° CoE:
654
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.771
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
213 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(=O)c1ccccc1)C=C
InChI
1S/C17H22O2/c1-5-17(4,13-9-10-14(2)3)19-16(18)15-11-7-6-8-12-15/h5-8,10-12H,1,9,13H2,2-4H3
BTJXBZZBBNNTOV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 977-981 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl benzoate when used as a fragrance ingredient is presented.
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 989-993 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl cinnamate when used as a fragrance ingredient is presented.