Documenti fondamentali
W236306
Sigma-Aldrich
Decanal dimethyl acetal
≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.33
Numero FEMA:
2363
Numero CE:
N° CoE:
43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.009
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
citrus; herbaceous; floral; wine-like
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3
NCRNCSZWOOYBQF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)