Documenti fondamentali
W230915
Sigma-Aldrich
Citronellol
mixture of isomers, natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
Scegli un formato
W230915-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
82,10 €
1 KG
214,00 €
10 KG
1.080,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W230915-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
82,10 €
1 KG
214,00 €
10 KG
1.080,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
2309
Numero CE:
N° CoE:
59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.011
NACRES:
NA.21
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥95%
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citronellol
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
225 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
citronellol
Organolettico
waxy; floral; rose
Stringa SMILE
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Citronellol is a volatile monoterpenic primary alcohol mainly found in the essential oil of plants such as Pelargonium graveolens, Cymbopogon winterianus and Rosa damascena.[1][2][3] It is also one of the glycosidically bound aroma compounds in ginger.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Antimicrobial activity and chemical composition of some essential oils.
Ando?an BC, et al.
Archives of Medical Research, 25(6), 860-864 (2002)
Glycosidically bound aroma compounds in ginger (Zingiber officinale Roscoe).
Wu P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(7), 1553-1555 (1990)
Phythochemical screening and anticonvulsant activity of Cymbopogon winterianus Jowitt (Poaceae) leaf essential oil in rodents
Quintans-Junior LJ, et al.
Phytomedicine, 15(8), 619-624 (2008)
Antibacterial effect of some essential oils administered alone or in combination with Norfloxacin
Rosato A, et al.
Phytomedicine, 14(11), 727-732 (2007)
Michiko Katsukawa et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(5), 1010-1012 (2011-05-21)
We evaluated the effects of rose oil on the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) and cyclooxygenase-2 (COX-2). Citronellol and geraniol, the major components of rose oil, activated PPARα and γ, and suppressed LPS-induced COX-2 expression in cell culture assays, although the