Documenti fondamentali
W227102
Sigma-Aldrich
Celery seed oil
natural, FCC, FG
Sinonimo/i:
Apium graveolens
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2271
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Apium graveolens L.
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D +70.0°, neat
Origine
India origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
183 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
celery
Organolettico
celery
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)