W222305
Tributyrin
97%, FG
Sinonimo/i:
Glyceryl tributyrate, 1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1903
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; fatty; cheesy; waxy
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
174 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?