Documenti
W221708
Sigma-Aldrich
Butyl valerate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
2217
Numero CE:
N° CoE:
466
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.148
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
186-187 °C (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-7-9(10)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
OKJADYKTJJGKDX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup