Documenti fondamentali
W219010
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Numero FEMA:
2190
Numero CE:
N° CoE:
2107c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.491
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
P. ebollizione
90 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
butter; cheese; creamy
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)