Documenti fondamentali
W218502
Sigma-Aldrich
Isobutyl benzoate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
2185
Numero CE:
N° CoE:
567
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.757
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
241-242 °C (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
chocolate; rose
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Rationale for maximum allowable concentration of isobutyl benzoate in atmospheric air of populated areas].
M V Murkova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 15-16 (1994-02-01)
Corine Tourné-Péteilh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(34), 15523-15529 (2011-07-30)
Interfacial tension, electrical conductivity, NMR self-diffusion and DLS experiments have been used to investigate the self-aggregation in water of ionic liquids associating an ibuprofenate anion and 1-alkyl-3-methylimidazolium [C(n)MIm](+) (n = 4, 6, 8) cations. Despite the short alkyl chain on