Documenti fondamentali
W213004
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers
≥95%
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero FEMA:
2130
Numero CE:
N° CoE:
2226
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.032
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
bitter
Stringa SMILE
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)