Documenti fondamentali
W207209
Sigma-Aldrich
Amyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero FEMA:
2072
Numero CE:
N° CoE:
2109
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.025
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
fatty; oily
Stringa SMILE
CCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-4-7-13-10(11)9-6-5-8-12-9/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3
BGJZMKPSRLHMME-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)