Documenti fondamentali
W203904
Sigma-Aldrich
Allyl phenylacetate
≥99%, FG
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Numero FEMA:
2039
Numero CE:
N° CoE:
2162
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.790
NACRES:
NA.21
Organolettico:
honey; sweet
Grado:
FG
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
239-240 °C (lit.)
Densità
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; sweet
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-8-13-11(12)9-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
ZCDYAMJXVAUTIM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)