Documenti fondamentali
W203009
Sigma-Aldrich
Allyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero FEMA:
2030
Numero CE:
N° CoE:
360
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.004
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Impurezze
≤890 ppm Toluene (residual solvent)
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
206-209 °C (lit.)
Densità
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; fruity
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H8O3/c1-2-5-11-8(9)7-4-3-6-10-7/h2-4,6H,1,5H2
SJRQTHAMRUOPBJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)