Documenti fondamentali
VBP00058
Sigma-Aldrich
4′-Trifluoromethyl-biphenyl-3-carboxylic acid
AldrichCPR
Scegli un formato
1 G
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
103,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9F3O2
Peso molecolare:
266.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
OC(C1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(18)19/h1-8H,(H,18,19)
BJKGBAVGLRYCTK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)