Documenti
U2877
Sigma-Aldrich
Uroporphyrin III octamethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H54N4O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
942.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: porphyrin
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCc1c(CC(=O)OC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5CC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4CC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c3CC(=O)OC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-61-41(53)13-9-25-29(17-45(57)65-5)37-22-35-27(11-15-43(55)63-3)30(18-46(58)66-6)38(51-35)23-36-28(12-16-44(56)64-4)32(20-48(60)68-8)40(52-36)24-39-31(19-47(59)67-7)26(10-14-42(54)62-2)34(50-39)21-33(25)49-37/h21-24,49,51H,9-20H2,1-8H3/b33-21-,34-21-,35-22-,36-23-,37-22-,38-23-,39-24-,40-24-
UPRSDHFCTQLTGV-OJKAWOKHSA-N
Risultati analitici
Actual E1%/406 given on label
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3