TMT00607
N-(Benzo[d][1,3]dioxol-4-yl)-2-chloroacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C(CCl)NC1=C(OCO2)C2=CC=C1
InChI
1S/C9H8ClNO3/c10-4-8(12)11-6-2-1-3-7-9(6)14-5-13-7/h1-3H,4-5H2,(H,11,12)
CRUBVSFVVWJDKV-UHFFFAOYSA-N