Documenti fondamentali
THS03115
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pd (+1%Fe)/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Scegli un formato
6 EACH
536,00 €
536,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EACH
536,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
536,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 03115
Diametro
4 mm
Descrizione generale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Note legali
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)