Documenti fondamentali
TEM-LC400-NI-100
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Nickel Grid
size 400 mesh, hole size 100 μm , Average, box of 25
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-LC400-NI-100 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 25
Dimens. fori
100 μm , Average
Misura
400 mesh
Descrizione generale
Lacey Carbon Supported Grid: Nickel Grid, 400 mesh. Average hole size is 100 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)