Documenti fondamentali
TEM-LC300-AU-150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 300 mesh, hole size 150 μm , Average, box of 25
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-LC300-AU-150 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 25
Dimens. fori
150 μm , Average
Misura
300 mesh
Descrizione generale
Lacey Carbon Supported Grid: Gold Grid, 300 mesh. Average hole size is 150 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)