Documenti fondamentali
TEM-FFGA150-CU-50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Single Hole Grid
hole size 150 μm, box of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
Confezionamento
box of 50
Dimens. fori
150 μm
Descrizione generale
A 10 nm thin formvar film supported Single Hole grids. Copper grid, 150 micron hole size. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)