Documenti fondamentali
TEM-FF100CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 100 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FF100CUUL al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
100 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)