Documenti fondamentali
TEM-CF300CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM 300# COPPER 25PK
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-CF300CU al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 25
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 300 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)