Documenti fondamentali
TEM-CF200F2-CU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F2 Grids
Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-CF200F2-CU-TH al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thick film of pure carbon supported glider finder (F2) grids. Copper grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F2 type of design has thick bars dividing regions into 9 thin bar areas, which are identified by alphabetical letters located in the center of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)