Documenti fondamentali
TEM-76043-22
Sigma-Aldrich
Cryo-SiN TEM Windows
20 nm Thick, window size 500 μm , Single
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
Dimensione finestra
500 μm , Single
Descrizione generale
Silicon Nitride 20 nm thick TEM Windows - Single 500 micron window. Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants. Large 500 micron windows provid 50x50 micron viewing from any orientation at 70 degreee of tilt for tomography.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)