T85308
Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.ClCCN(CCCl)CCCl
InChI
1S/C6H12Cl3N.ClH/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9;/h1-6H2;1H
VEAUDLLZYJVHRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges