Documenti
T6903
Sigma-Aldrich
Tetrachlorocatechol
96%
About This Item
Formula condensata:
C6Cl4-1,2-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N