Documenti fondamentali
T55204
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.44
Beilstein:
1959066
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
P. ebollizione
288 °C (lit.)
Punto di fusione
49-55 °C (lit.)
Densità
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)